Merck
93440
Supelco
トリズマ® 塩基
≥99.5%, solid, certified reference material, certified by BAM
別名:
2-アミノ-2-(ヒドロキシメチル)-1,3-プロパンジオール, THAM, トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン, トリス塩基, トロメタモール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2C(CH2OH)3
CAS番号:
分子量:
121.14
Beilstein:
741883
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
product name
トリズマ® 塩基, reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
グレード
reference material
品質水準
詳細
aminopeptidase substrate
アッセイ
>99.5%
品質
certified by BAM
テクニック
titration: suitable
pH
10.5-12
有効pH範囲
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
溶解性
water: soluble (678 g/l at 20 °C)
フォーマット
neat
SMILES記法
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI Key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Trizma® base is a volumetric standard produced under rigorous conditions and measured with the highest possible precision. Its content is determined by volumetric neutralization titration using a combined pH glass electrode. The certified value and uncertainty measurement of the standard are in accordance with ISO Guide 35.
アプリケーション
It finds its use as a reference material for the standardization of volumetric solutions in acidimetric titrations.
特徴および利点
  • Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
  • High-purity material traceable to NIST SRM
  • High-quality offering accurate titer determinations
  • Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
アナリシスノート
正確な濃度、使用期限、トレ-サビリティ情報、認証に関する詳細情報は、同梱の証明書および認証書に記載されています。含有量および使用期限はラベルに記載されています。
その他情報
すべてのバッファーの pH は、温度や濃度に依存します。トリスバッファーのpHは、温度が 1°C下がるごとに0.03 上昇し、10 倍希釈によって約 0.03 ~ 0.05 減少します。
厳密なアプリケーションでは、適切に校正した、ガラス/甘汞電極の pH メーターを使用してください。
法的情報
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
93440-VAR:
93440-BULK:
93440-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A modified protocol for rapid DNA isolation from plant tissues using cetyltrimethylammonium bromide
Allen CG, et al.
Nature Protocols, 1, 2320-2325 (2006)
Vadapalli Chandrasekhar et al.
Inorganic chemistry, 51(16), 8664-8666 (2012-08-08)
A new water-soluble, multisite-coordinating ligand LH(7) was prepared by the condensation of tris(hydroxymethyl)aminomethane with 2,6-diformyl-p-cresol. LH(7) is a selective chemosensor for Cu(2+), under physiological conditions, with visual detection limits of 20 ppm (ambient light conditions) and 4 ppm (UV light
Corey A Baron et al.
Magnetic resonance in medicine, 73(3), 1075-1084 (2014-04-12)
An acquisition method that does not increase scan time or specific absorption rate is investigated for reducing the deleterious effects of cerebrospinal fluid (CSF) partial volume effects on diffusion tensor imaging (DTI) tractography. It is based on using a shorter
Filippo Bertoli et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(16), 3307-3315 (2014-04-17)
Nanoparticles in contact with cells and living organisms generate quite novel interactions at the interface between the nanoparticle surface and the surrounding biological environment. However, a detailed time resolved molecular level description of the evolving interactions as nanoparticles are internalized
D R Brocks et al.
Clinical pharmacokinetics, 23(6), 415-427 (1992-12-01)
Ketorolac is a new chiral nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) which is marketed for analgesia as the racemate. The drug is administered as the water soluble tromethamine salt and is available in tablets or as an intramuscular injection. The absorption of