Merck
RNV100
Sigma-Aldrich
GENELUTE VIRAL RNA MINIPREP KIT
For the purification of Viral RNA
別名:
For Preparation of Clean Viral RNA, Viral RNA Extraction Kit, Viral RNA Purification Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105501
NACRES:
NA.52
品質水準
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
詳細
The GenElute Viral RNA Miniprep Kit is designed for isolation of viral RNA in a column-based format. A single protocol is provided for isolation of viral RNA from saline, viral transport medium, saliva, cell suspension, and tissue culture medium. This kit does not separate viral from cellular RNA and will co-purify host cellular RNA if it is present. Efficient purification of low concentrations of viral RNA is enhanced by the inclusion of poly(A) carrier RNA. Downstream compatible applications for purified RNA include RT-qPCR and Next Generation Sequencing.
適合性
Suitable for Virus RNA Purification
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,Heart
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.