詳細
stability: stable to 0.2M NaOH
形状
suspension (20% aqueous ethanol)
特徴
autoclavable
マトリックス
crosslinked allyl dextran/N,N′-methylenebisacrylamide copolymer
粒径
25-75 μm (wet)
25-75 μm (wet)
ポアサイズ
1000-100,000 Da MW range (globular proteins)
適合性
mode of use size exclusion chromatography
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- 膨潤済みです。20%含水エタノールに懸濁されています。
- オートクレーブ処理可能
- 0.2 N 水酸化ナトリウム(NaOH)に安定です。
- 冷蔵保存(2~8°C)。
アプリケーション
- to develop a novel high-throughput screening assay for sickle cell disease drug discovery
- to purify and characterize ovine pancreatic elastase as well as a lysozyme from human urine
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
100.4 - 109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 - 43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S100HR-250ML:4548173956664
S100HR-750ML:4548173956671
S100HR-BULK:
S100HR-100ML:4548173956657
S100HR-VAR:
試験成績書(COA)