抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
lyophilized powder
化学種の反応性
mouse, rat
テクニック
immunohistochemistry: suitable using rat brain sections
western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using rat brain membranes
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Stx1a(20907) , Stx1b(56216)
rat ... Stx1a(116470) , Stx1b(24923)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S1172-.05ML-PW:
S1172-VAR:
S1172-.2ML:4548173344867
S1172-.2ML-PW:
S1172-.05ML:4548173344850
S1172-BULK:
試験成績書(COA)