抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
HPC-1, monoclonal
分子量
antigen 35 kDa
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
rat, bovine, rabbit
テクニック
immunocytochemistry: suitable using monolayer cultures of neonatal retina cells
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using crude preparation of synaptic vesicles from rat cerebral cortex
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rat ... Stx1a(116470)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation from hippocampal lysate
- immunohistochemical analysis
生物化学的/生理学的作用
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
S0664-BULK:
S0664-VAR:
S0664-100UL:
S0664-.2ML:
試験成績書(COA)