product name
コハク酸スマトリプタン, ≥98% (HPLC), solid
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
色
white to beige
溶解性
H2O: >20 mg/mL
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
SMILES記法
OC(=O)CCC(O)=O.CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CCN(C)C)c2c1
InChI
1S/C14H21N3O2S.C4H6O4/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI Key
PORMUFZNYQJOEI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HTR1B(3351) , HTR1D(3352)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S1198-BULK:
S1198-50MG:
S1198-10MG:
S1198-VAR:
試験成績書(COA)