由来生物
horseradish
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
色
white
mp
128 (dec.) (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
微量陽イオン
K: 8.4-10.8% (anhydrous)
保管温度
room temp
SMILES記法
[K+].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@@H](S\C(CC=C)=N\OS([O-])(=O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C10H17NO9S2.K.H2O/c1-2-3-6(11-20-22(16,17)18)21-10-9(15)8(14)7(13)5(4-12)19-10;;/h2,5,7-10,12-15H,1,3-4H2,(H,16,17,18);;1H2/q;+1;/p-1/b11-6+;;/t5-,7-,8+,9-,10+;;/m1../s1
InChI Key
IUBVMJHASFBYGW-WBMBWNLZSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S1647-1G:
S1647-VAR:
S1647-500MG:
S1647-BULK:
S1647-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック