Merck
T4528
Sigma-Aldrich
チオグルコシダーゼ Sinapis alba(シロガラシ)種子由来
≥100 units/g solid
別名:
グルコシノラーゼ, チオグルコシドグルコヒドロラーゼ, ミロシナーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
plant seeds (Sinapis alba)
品質水準
形状
solid
比活性
≥100 units/g solid
保管温度
−20°C
詳細
チオグルコシダーゼ(ミロシナーゼとも呼ばれる)は、グルコシノレートを含まないミロシン細胞に存在します。この酵素は、ガーデンクレス(Lepidium sativum)、シロガラシ(L. Sinapis alba)、セイヨウアブラナ(Brassica napus)など、いくつかの植物源から得られます。
アプリケーション
シロガラシ(Sinapis alba)種子由来のチオグルコシダーゼは、ミロシナーゼ活性を定量するための標準品として、また、植物サンプルのグルコシノレートのカラム分析で使用されています。
チオグルコシダーゼは、アブラナ属 (Brassica) 種のグルコシノレート含量をスクリーニングする研究に用いられています。 シロイヌナズナ(Arabidopsis thaliana)の硫黄欠乏反応におけるオーキシンの負の調整作用を調べる研究でも用いられています。
生物化学的/生理学的作用
チオグルコシダーゼの研究は、その経済的な重要性や癌予防のメリットのために、主にアブラナ科の作物を対象としたものとなっています。
ミロシナーゼは多くの細菌や真菌、食用植物(アブラナ科(BrassicaceaeまたはCruciferae)を含む)に存在します。この酵素はグルコシノラート基質のS-グルコシド結合を加水分解して不安定なアグリコンを生じ、それが硫酸の離脱を伴いながら主にイソチオシアナートへと転位しますが、チオシアナートおよびニトリルも生じます。脂肪族および芳香族グルコシノラートから生成されたイソチオシアナート産物の多くは、癌に対する化学予防特性をもっています。
単位の定義
1ユニットは、pH 6.0、25°C、1分間で、1.0 μmolのグルコースをシニグリンから生成する酵素量です。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T4528-25UN:
T4528-100UN:
T4528-200UN:
T4528-BULK:
T4528-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fernando B Luciano et al.
International journal of food microbiology, 145(1), 69-76 (2010-12-15)
Work examines the origin of bactericidal activity in mustard flour and explores the relative contribution from starter cultures, E. coli O157:H7 itself and other sources. Bacteria can degrade naturally occurring glucosinolates in mustard and form isothiocyanates with antimicrobial activity. In
Hanbin Dan et al.
Plant molecular biology, 63(2), 221-235 (2006-10-26)
Sulphate is a major macronutrient required for the synthesis of the sulphur (S)-containing amino acid cysteine and thus is critical for cellular metabolism, growth and development and response to various abiotic and biotic stresses. A recent genome-wide expression study suggested
Bioavailability of Isothiocyanates From Broccoli Sprouts in Protein, Lipid, and Fiber Gels
Oliviero T, et al.
Molecular Nutrition And Food Research, 62(18), 1700837-1700837 (2018)
Chemical defence and toxins of plants
Yamane H, et al.
Journal of Hospital Infection (2010)
Si-Jun Zheng et al.
Journal of chemical ecology, 37(8), 818-829 (2011-06-22)
The jasmonic acid (JA) signaling pathway and defensive secondary metabolites such as glucosinolates are generally considered to play central roles in the defense of brassicaceous plants against herbivorous insects. To determine the function of specific plant genes in plant-insect interactions