製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
98.0-102.0%
フォーム
powder
テクニック
electrophoresis: suitable
不純物
≤0.01% Insoluble matter
pH
4.1-4.5 (25 °C, 5% in solution)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
適合性
suitable for electrophoresis
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI Key
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S3522-VAR:
S3522-250G:
S3522-500G:
S3522-1KG:
S3522-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)