分子量
antigen ~120 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using extracts of Jurkat cells
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using human U-2-OS cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of Jurkat cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SIRT1(23411)
mouse ... Sirt1(93759)
rat ... Sirt1(309757)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- western blotting
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
S5322-100UL:
S5322-VAR:
S5322-25UL:
S5322-BULK:
S5322-200UL:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)