Merck
S5752
Sigma-Aldrich
スルホクロロフェノールS ナトリウムカルシウム塩
>99% purity (TLC), powder
別名:
2,7-ビス(2-ヒドロキシ-3-スルホ-5-クロロフェニルアゾ)-1,8-ジ-ヒドロキシナフタレン-3,6-ジスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H14Cl2N4O16S4
CAS番号:
分子量:
789.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
スルホクロロフェノールS ナトリウムカルシウム塩,
アッセイ
>99% (TLC)
品質水準
形状
powder
溶解性
water: 1 mg/mL, blue
εmax
430 at 566 nm in 0.1 M HCl
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(cc(Cl)cc1S([O-])(=O)=O)\N=N\c2c(O)c3c(O)c(\N=N\c4cc(Cl)cc(c4O)S([O-])(=O)=O)c(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H14Cl2N4O16S4.4Na/c23-8-3-10(19(29)14(5-8)47(39,40)41)25-27-17-12(45(33,34)35)1-7-2-13(46(36,37)38)18(22(32)16(7)21(17)31)28-26-11-4-9(24)6-15(20(11)30)48(42,43)44;;;;/h1-6,29-32H,(H,33,34,35)(H,36,37,38)(H,39,40,41)(H,42,43,44);;;;/q;4*+1/p-4/b27-25+,28-26+;;;;
InChI Key
NCDAELHWVFKWLY-PASCWWRVSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sulfochlorophenol S complexes are made usually in highly acidic solutions. Sulfochlorophenol S sodium calcium salt is used to determine Cu(II) iron in ng/mL level in natural waters.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S5752-1G:
S5752-VAR:
S5752-500MG:
S5752-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Optical and chromaticity characteristics of rare-earth element complexes of Sulfochlorophenol and Sulfochlorophenol S
Ivanov, et al.
Journal of Analytical Chemistry, 57(2), 110-117 (2002)
Highly sensitive determination of Cu (II) iron in ng/mL level in natural waters using Sulfochlorophenol S
Zhao, et al.
Environmental Monitoring and Assessment, 187(3), 72-72 (2015)