グレード
for molecular biology
品質水準
蒸気密度
<1 (vs air)
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥98% (GC)
形状
powder or crystals
色
white
有効pH範囲
5.0-7 (25 °C, 182 g/L)
mp
98-100 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 182g/l at 20 °C (68 °F)
その他の活性
DNase, RNase, and protease, none detected
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI Key
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S6021-1KG:
S6021-100G:
S6021-500G:
S6021-BULK:
S6021-5KG:
S6021-VAR:
試験成績書(COA)