蒸気密度
<1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 25 °C)
形状
solid
自己発火温度
420 °C
有効性
15900 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
98-100 °C (lit.)
転移温度
flash point >100 °C
溶解性
2350 g/L
密度
1.49 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
450 kg/m3
アプリケーション
microbiology
保管温度
15-25°C
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI Key
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01
Water: ≤ 1.0 %
Suitability for microbiology: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01
Water: ≤ 1.0 %
Suitability for microbiology: passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1