Merck
S6945
Sigma-Aldrich
Anti-Semaphorin 6A antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
別名:
Anti-Sema 6A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
lyophilized powder
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: 0.5-1 μg/mL using rhSema6A
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using rhSema6A
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SEMA6A(57556)
特異性
This antibody shows ~40% cross-reactivity with recombinant mouse Sema6A.
免疫原
purified NS0-derived, recombinant human semaphorin 6A (Sema6A) extracellular domain.
物理的形状
凍結乾燥品(PBS溶液, 5%トレハロース含有, 0.2 μmフィルター滅菌済み)。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S6945-BULK:
S6945-100UG:
S6945-VAR:
試験成績書(COA)