由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
lyophilized powder
化学種の反応性
mouse
テクニック
direct ELISA: 0.5-1 μg/mL using rmWnt-1
immunohistochemistry: 2-5 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using rmWnt-1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Sema6a(20358)
特異性
This antibody shows ~25% cross-reactivity with rhSema 6A and less than 1% cross-reactivity with rhSema 3A, rhSema 3B, rmSema 3C, rmSema 3F, and rmSema 7A.
免疫原
Sf21-derived, recombinant mouse semaphorin 6A (rmSema 6A).
物理的形状
凍結乾燥品(PBS溶液, 5%トレハロース含有, 0.2 μmフィルター滅菌済み)。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S7070-100UG:
S7070-VAR:
S7070-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)