分子量
antigen ~75 kDa
化学種の反応性
mouse, rat, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa cells
western blot (chemiluminescent): 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse NIH-3T3 and rat ROS cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SEC23A(10484)
mouse ... Sec23a(20334)
rat ... Sec23a(58817)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
S7696-BULK:
IXO13219:
S7696-200UL:
S7696-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)