Merck
S9027
スライドガラス、顕微鏡
opaque (white), size 25 mm × 75 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
MA.01
物質
glass
包装
case of 20
box of 72 slides
サイズ
25 mm × 75 mm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
乾燥スタンドおよび保管ボックスとして使うことができる吸湿性乾燥容器に密封されています。スライドガラスの厚さは1 mmです。
当社の顕微鏡用スライドガラスは鉄含量が低く緑色の着色がない微細組織と透明性を持つホワイトガラスで作られています。また腐食耐性もあります。縁が滑らかに研磨され鋭利な切断面が除去されているので、安全に取り扱いできます。スライドガラスは特殊な熱成形プラスチックボックスに収納され、湿気や粉塵への暴露は最小限に抑えられています(各スライドガラスは事前に洗浄されています)。
連邦仕様書NNN-S-450に準拠しています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
カバーガラス size 22 mm × 22 mm
C9802
カバーガラス
Xiao Yan et al.
ACS nano, 14(10), 12796-12809 (2020-10-15)
Droplet transport on, and shedding from, surfaces is ubiquitous in nature and is a key phenomenon governing applications including biofluidics, self-cleaning, anti-icing, water harvesting, and electronics thermal management. Conventional methods to achieve spontaneous droplet shedding enabled by surface-droplet interactions suffer
関連コンテンツ
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.