Merck
Z681156
Colored Microscope slides
white
別名:
235502108
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
MA.01
物質
soda-lime glass
メーカー/製品名
DURAN® 235502108
W × L × H
26 mm × 76 mm × 1.0 mm
white
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These have one surface with a white, blue or yellow label field. Hence different preparations can be clearly differentiated by their label. The color printing of the label field is resistant against all solvents normally used in the laboratory.
These 90° ground white PRINT microscope slides with rounded corners are ideal for use in automatic machines, as glass breakages in the cassettes and on the conveyer belts of the machines can then be avoided.
  • Microscope slide in standard dimensions 26 x 76 mm
  • Glass thickness 1.0 ± 0.05 mm
  • The edges of the glass slides are uniform and crystal clear
  • Very uniform wettability
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2