Merck
S9915
Sigma-Aldrich
幹細胞因子 マウス由来
≥95% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
別名:
SCF, c-Kitリガンド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
製品名
幹細胞因子 マウス由来, SCF, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
由来生物
mouse
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE and HPLC)
フォーム
powder
有効性
≤10 ng/mL ED50/EC50
品質
endotoxin tested
分子量
18.3 kDa
包装
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<1 EU/μg
white
溶解性
water: soluble
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
Stem cell factor (SCF), also known as the c-kit ligand, is produced by the gastrointestinal smooth muscle cells, enteric neurons, endothelial cell, lung fibroblast and bone marrow adipocytes. The SCF gene is mapped to murine chromosome 10.
Recombinant mouse stem cell factor (SCF) is a 18.3 kDa protein containing 164 amino acid residues.
アプリケーション
幹細胞因子(SCF)は、c-Kit リガンド(KL)、造血幹細胞因子(SLF)、肥満細胞増殖因子(MGF)としても知られている30 kDaの糖タンパク質で、造血細胞、色素細胞、始原生殖細胞などの多様な組織に対して広い活性を示します。SCFは、内皮細胞、線維芽細胞、骨髄間質細胞から膜結合型として分泌されます。その後、切断されて可溶型が放出される場合もあります。いずれの型もマウス骨髄細胞のコロニ-形成を促進しますが、in vivoでの造血促進作用は膜結合型SCFの方が強く、造血細胞と間質細胞との細胞相互作用に膜結合型SCFが関与していると考えられます。可溶型SCFは、溶液中では非共有結合した二量体として存在すると考えられます。SCFは、構造的にM-CSF(CSF-1)やFlt-3/Flk-2リガンド(FL)と類似しています。3者とも、同程度の分子サイズを有し、膜貫通型および可溶型として存在し、4個のシステインが保存され、エキソンの選択的スプライシング部位が同じですが、配列相同性はほとんどありません。SCFは単独では弱いコロニ-刺激因子です。しかし、EPO、TPO、GM-CSF、G-CSF、M-CSF、IL-3、IL-7のような他のサイトカインの存在下では、SCFは、骨髄細胞系、赤血球系、リンパ球系のコロニ-サイズを、前駆体の分化系統に影響することなく相乗的に増大させる強力な共刺激物質として作用します。
Stem Cell Factor from mouse has been used in the evaluation of in vitro 5-lipoxygenase inhibition by measuring the formation of LTC4.
生物化学的/生理学的作用
Stem cell factor is responsible for cellular development, proliferation, migration and survival, specially observed with cardiac stem cells. This phenomenon is mediated by stem cell factor (SCF) through chemotaxis. SCF is involved in repair mechanism of myocardial infarctions. SCF signalling is responsible for the function and survival rate of interstitial cells of Cajal. Decreased level of SCF leads to gastrointestinal motility disorders. SCF might be associated with systemic vascular remodeling. SCF signalling is also believed to contribute to the pathogenesis of pulmonary hypertension.
幹細胞因子(SCF)は、c-Kit リガンド(KL)、造血幹細胞因子(SLF)、肥満細胞増殖因子(MGF)としても知られている糖タンパク質で、造血細胞、色素細胞、始原生殖細胞などの多様な組織に対して広い活性を示します。
物理的形状
凍結乾燥品(0.2 μmフィルタ-濾過済みバッファ-)
アナリシスノート
生物活性は、ヒトTF-1細胞の用量依存性増殖刺激を指標として測定しました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I-36701:
S9915-5UG:
S9915-10UG:
S9915-BULK:
I-3670:
S9915-10UG-PW:
S9915-50UG-PW:
S9915-50UG:
S9915-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
SCF/c-kit transactivates CXCR4-serine 339 phosphorylation through G protein-coupled receptor kinase 6 and regulates cardiac stem cell migration
Zuo K, et al.
Scientific Reports, 6: 26812, 1-12 (2016)
Synthesis and evaluation of benzoxazole derivatives as 5-lipoxygenase inhibitors
Song H, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 18, 7580-7585 (2010)
PP2A regulates SCF-induced cardiac stem cell migration through interaction with p38 MAPK
Wang Y, et al.
Life Sciences, 191, 59-67 (2017)
Persistent distention of colon damages interstitial cells of Cajal through Ca2+-ERK-AP-1-miR-34c-SCF deregulation
Yang S, et al.
Journal of Cellular and Molecular Medicine, 21(9), 1881-1892 (2017)
Antagonism of Stem Cell Factor/c-kit Signaling Attenuates Neonatal Chronic Hypoxia-Induced Pulmonary Vascular Remodeling
Young KC, et al.
Pediatric Research, 79(4), 637-646 (2016)