Merck
S7901
Sigma-Aldrich
幹細胞因子 ヒト
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, powder, cell culture | mammalian: suitable
別名:
SCF, c-Kitリガンド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
product name
幹細胞因子 ヒト, SCF, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
>97% (SDS-PAGE)
形状
powder
有効性
1-5 ng/mL ED50
品質
endotoxin tested
分子量
protein 18.5 kDa
包装
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<1 EU/μgtested (LAL test)
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... KITLG(4254)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
幹細胞因子ヒトは以下の用途に使用されています:
  • ウマ胚性幹細胞のin vitroでの分化
  • 走化性検出システム
  • 臍帯血CD34+細胞のex vivoでの増殖
  • サイトカイン療法
生物化学的/生理学的作用
幹細胞因子(SCF)は、c-Kit リガンド(KL)、造血幹細胞因子(SLF)、肥満細胞増殖因子(MGF)としても知られている30 kDaの糖タンパク質で、造血細胞、色素細胞、始原生殖細胞などの多様な組織に対して広い活性を示します。SCFは、内皮細胞、線維芽細胞、骨髄間質細胞から膜結合型として分泌されます。その後、切断されて可溶型が放出される場合もあります。いずれの型もマウス骨髄細胞のコロニ-形成を促進しますが、in vivoでの造血促進作用は膜結合型SCFの方が強く、造血細胞と間質細胞との細胞相互作用に膜結合型SCFが関与していると考えられます。可溶型SCFは、溶液中では非共有結合した二量体として存在すると考えられます。SCFは、M-CSF(CSF-1)やFlt-3/Flk-2リガンド(FL)と構造的に類似しています。3者とも、同程度の分子サイズを有し、膜貫通型および可溶型として存在し、4個のシステインが保存され、エキソンの選択的スプライシング部位が同じですが、配列相同性はほとんどありません。SCFは単独では弱いコロニ-刺激因子です。しかし、EPO、TPO、GM-CSF、G-CSF、M-CSF、IL-3、IL-7のような他のサイトカインの存在下では、SCFは、骨髄細胞系、赤血球系、リンパ球系のコロニ-サイズを、前駆体の分化系統に影響することなく相乗的に増大させる強力な共刺激物質として作用します。
幹細胞因子(SCF)は、c-Kitリガンド(KL)、造血幹細胞因子(SLF)および肥満細胞増殖因子(MGF)としても知られている30 kDaの糖タンパク質で、造血細胞、色素細胞、始原生殖細胞などの多様な組織に対して広い活性を示します。
表皮幹細胞因子(SCF)は、必須のマスト細胞成長因子および多機能性サイトカインと見なされています。SCFは腫瘍の発生と進行を仲介します。SCF遺伝子の上方制御は、肝細胞癌で観察されます。
物理的形状
担体タンパク質として1 μgあたり50 μg BSAを含有するPBS中の0.2μm濾過溶液から凍結乾燥しました。
アナリシスノート
増殖活性は、ヒト赤白血病細胞であるTF-1を用いる培養物で試験が行われます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S7901-10UG:
S7901-50UG-PW:
S7901-10UG-PW:
S7901-50UG:
S7901-VAR:
S7901-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Insights into Stem Cell Factor chemotactic guidance of neural crest cells revealed by a real-time directionality-based assay
Rovasio RA, et al.
European Journal of Cell Biology, 91, 375-390 (2012)
Roberto A Rovasio et al.
European journal of cell biology, 91(5), 375-390 (2012-03-03)
The extracellular environment through which neural crest cells (NCCs) translocate and differentiate plays a crucial role in the determination of cell migration and homing. In the trunk, NCC-derived melanocyte precursor cells (MPCs) take the dorsolateral pathway and colonize the skin
Isolation and ex vivo expansion of human umbilical cord blood-derived CD34+ stem cells and their cotransplantation with or without mesenchymal stem cells.
Delalat, B, et al.
Hematology, 14.3, 375-390 (2009)
Derivation, maintenance, and induction of the differentiation in vitro of equine embryonic stem cells
Saito S, et al.
Methods in Molecular Biology, 329, 59-79 (2006)
Th17 cell-mediated immune responses promote mast cell proliferation by triggering stem cell factor in keratinocytes.
Cho KA, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 487(4), 856-861 (2017)
資料
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis
プロトコル
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.