Merck
SAB1305549
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-LAMBDA LIGHT CHAIN antibody produced in mouse
clone HP6054, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
HP6054, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:500-1:16000
アイソタイプ
IgG2aκ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
物理的形状
PBS(0.09% (W/V)アジ化ナトリウム含有)