Merck
SAB1403516
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ACADVL antibody produced in mouse
clone 1E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
ACAD6, LCACD, VLCAD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
クローン:
1E7, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
indirect ELISA: suitable
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1E7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~36.01 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACADVL(37)
詳細
The protein encoded by this gene is targeted to the inner mitochondrial membrane where it catalyzes the first step of the mitochondrial fatty acid beta-oxidation pathway. This acyl-Coenzyme A dehydrogenase is specific to long-chain and very-long-chain fatty acids. A deficiency in this gene product reduces myocardial fatty acid beta-oxidation and is associated with cardiomyopathy. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
免疫原
ACADVL (NP_000009, 345 a.a. ~ 434 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AAALAGTMRGIIAKAVDHATNRTQFGEKIHNFGLIQEKLARMVMLQYVTESMAYMVSANMDQGATDFQIEAAISKIFGSEAAWKVTDECI
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)