分子量
93 kDa
化学種の反応性
mouse, bovine, human, rat
濃度
1 mg/mL
テクニック
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 1:100-1:1000
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 500-10000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... HIF1A(3091)
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2702132-100UL:4548173907741