安全性情報
SAB3500768
Sigma-Aldrich
抗TLR8抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
化学種の反応性:
human
application:
ELISA
IHC
テクニック:
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
citations:
1
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
分子量
115 kDa
化学種の反応性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TLR8(51311)
免疫原
Antibody was raised against a 13 amino acid peptide near the amino terminus of human TLR8.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500768.
物理的形状
1 mg/mLのPBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
Jan Code
SAB3500768-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)