分子量
antigen ~218 kDa
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using HeLa cell lysates
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HeLa cells
western blot: 3-6 μg/mL using HeLa cell lysates
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DICER1(23405)
mouse ... Dicer1(192119)
詳細
特異性
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescent staining
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Jan Code
SAB4200087-BULK:
SAB4200087-VAR:
SAB4200087-200UL:
SAB4200087-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)