SAB4200257
Anti-PSMA antibody, Mouse monoclonal
clone 107-1A4, purified from hybridoma cell culture
別名:
PSMA Antibody - Monoclonal Anti-PSMA antibody produced in mouse, Psma Antibody, Monoclonal Anti-FOLATE HYDROLASE 1, Monoclonal Anti-FOLH1, Monoclonal Anti-GCP2, Monoclonal Anti-GLUTAMATE CARBOXYPEPTIDASE II, Monoclonal Anti-N-ACETYLATED ALPHA-LINKED ACIDIC DIPEPTIDASE 1, Monoclonal Anti-NAALAD, Monoclonal Anti-PROSTATE-SPECIFIC MEMBRANE ANTIGEN, Monoclonal Anti-PSM
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
107-1A4, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using methanol/acetone fixed LNCaP cells.
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FOLH1(2346)
詳細
免疫原
アプリケーション
- enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- flow cytometry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4200257-1ML:
SAB4200257-200UL:
SAB4200257-BULK:
SAB4200257-100UL:
SAB4200257-25UL:
SAB4200257-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)