Merck
ABE332
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-IGF-1R (Tyr1161/Tyr1165/Tyr1166) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Insulin-like growth factor 1 receptor, Insulin-like growth factor I receptor, IGF-I receptor, CD221, Insulin-like growth factor 1 receptor alpha chain, Insulin-like growth factor 1 receptor beta chain
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
WB
cell based assay
化学種の反応性:
human, pig
テクニック:
cell based assay: suitable
western blot: suitable
citations:
6
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, pig
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
テクニック
cell based assay: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr1161/pTyr1165/pTyr1166)
遺伝子情報
human ... IGF1R(3480)
詳細
IGF受容体には、IGF-1とIGF-2に対する相対的親和性に基づいて2種類があります。IGF-1受容体(IGF-1R)は、IGF-2よりもIGF-1に対する親和性が高く、インスリンに弱く結合します。IGF-1受容体は、2つのαサブユニット(130 kDa)と2つのβサブユニット(95 kDa)で構成されるジスルフィド結合したヘテロ四量体の膜貫通型タンパク質です。αサブユニットもβサブユニットも、1つの受容体前駆体cDNAによってコードされています。そのため、IGF-1受容体は、インスリン受容体と構造が似ています。プロレセプターポリペプチドは、タンパク質分化によって切断され、ジスルフィド結合が形成されて、ヘテロ四量体の成熟受容体が得られます。IGF-1受容体は、あらゆる細胞型と組織で高度に発現されており、ほとんどの悪性組織において高度に過剰発現されており、そこでは細胞生存を強化するシグナル伝達経路を媒介することにより抗アポトーシス物質として機能します。
特異性
この抗体は、Tyr1161/Tyr1165/Tyr1166でリン酸化されたIGF-1Rを認識します。一部の情報源では、リン酸化部位がTyr1131/Tyr1135/Tyr1136とリストされているものもあります。アミノ酸配列の違いは、タンパク質プロセシングにより除去される30個のアミノ酸シグナル配列によるものです。
免疫原
Tyr1161/Tyr1165/Tyr1166でリン酸化されたヒトIGF-1Rに相当するKLH結合直鎖ペプチド。
エピトープ:リン酸化Tyr1161/Tyr1165/Tyr1166。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング・ペプチド阻害:IGF1処理したHEK293細胞ライセートにおいてIGF-1Rを検出できます。
抗リン酸化IGF-1R(Tyr1161/Tyr1165/Tyr1166)抗体は、リン酸化IGF-1R (Tyr1161/Tyr1165/Tyr1166) に対する抗体で、WBおよび細胞機能アッセイで使用できます。
研究カテゴリー
エピジェネティクス&核内機能分子
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
インスリン/エネルギーシグナル伝達
インスリン/エネルギーシグナル伝達
品質
IGF1処理したHEK293細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:200で使用、IGF1処理したHEK293細胞ライセートにおいてIGF-1Rを検出できます。
ターゲットの説明
約95 kDa、実測。IGF-1Rは、切断されてInsulin-like growth factor 1 receptor alpha(aa 31-736)とβ((aa 741-1367)鎖になります。どちらの鎖も、複数の潜在的グリコシル化部位を有することが知られています。明確なβサブユニットは、中枢神経系におけるハイブリッドinsulin-like-growth-factor-1受容体に存在しています。(Moss, A.M., et al. (1993).Biochem J. 294( Pt 3):685-692.)
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
IGF1未処理/処理済みのHEK293細胞ライセート
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABE332:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gabriel S Pena et al.
International journal of chronic diseases, 2020, 5919501-5919501 (2020-02-25)
Aerobic training (AT) can support brain health in Alzheimer's disease (AD); however, the role of resistance training (RT) in AD is not well established. Aside from direct effects on the brain, exercise may also regulate brain function through secretion of
Yung-Ming Chang et al.
Journal of cellular physiology, 234(7), 12042-12050 (2018-12-06)
Adipose-derived mesenchymal stem cells (ADMSCs) are easily accessible and are attractive mesenchymal stem cells for use in regenerative medicine; however their application is frequently restricted due to various challenges present in the environment they are administered. Therefore ADMSCs are preferably
Natasha M Bourgeois et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 14, 1264525-1264525 (2024-04-08)
Dengue is an arboviral disease causing severe illness in over 500,000 people each year. Currently, there is no way to constrain dengue in the clinic. Host kinase regulators of dengue virus (DENV) infection have the potential to be disrupted by
Alexander D Fellows et al.
EMBO reports, 21(3), e49129-e49129 (2020-02-08)
Signalling endosomes are essential for trafficking of activated ligand-receptor complexes and their distal signalling, ultimately leading to neuronal survival. Although deficits in signalling endosome transport have been linked to neurodegeneration, our understanding of the mechanisms controlling this process remains incomplete.
Sofia Soto-Rodriguez et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 10, 132-132 (2016-06-16)
Sleep deprivation (SD) affects spatial memory and proliferation in the dentate gyrus. It is unknown whether these deleterious effects persist in the long run. The aim of this study was to evaluate the proliferation, differentiation and maturation of neural progenitors