分子量
antigen ~107 kDa
交差性
rat, human, mouse
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using human and chicken heart.
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using A10 cells.
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using extracts of Hct116 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MYOCD(93649)
mouse ... Myocd(214384)
rat ... Myocd(246297)
詳細
免疫原
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200539-200UL:
SAB4200539-BULK:
SAB4200539-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Myofibroblast Differentiation