分子量
antigen ~82 kDa
化学種の反応性
rat, mouse, human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using lysates of human HEK-293T cells
western blot: 0.25-0.50 μg/mL using whole extracts of mouse NIH-3T3 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KHSRP(8570)
mouse ... Khsrp(16549)
rat ... Khsrp(171137)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4200566-BULK:
SAB4200566-VAR:
SAB4200566-200UL:
IXO15448:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)