主要文書
05-637
Sigma-Aldrich
抗Bmi-1抗体、クローンF6
clone F6, Upstate®, from mouse
別名:
Polycomb group RING finger protein 4, RING finger protein 51
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
F6, monoclonal
application:
ICC
IP
WB
化学種の反応性:
rat, human, mouse, rabbit
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
111
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
F6, monoclonal
化学種の反応性
rat, human, mouse, rabbit
包装
antibody small pack of 25 μg
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BMI1(648)
詳細
Bmi1タンパク質は、ポリコーム群(PcG)タンパク質のメンバーです。PcGタンパク質は、転写抑制因子として機能する多タンパク質複合体を形成します。
Bmi1は、いくつかのエビデンスによって腫瘍形成に関連付けられています。第1に、Bmi1はダブルトランスジェニックマウスのリンパ腫の形成においてc-Mycと連携します。第2に、Bmi1は老化を阻害してマウス胚線維芽細胞を不死化し(ただし、ヒト線維芽細胞は不死化しません)、さらに活性化したH-ras遺伝子と結合して悪性形質転換を引き起こします。第3に、BMI1遺伝子は特定のマントル細胞リンパ腫において増幅され、非小細胞肺癌、大腸癌、多発性骨髄腫および髄芽腫のサブセット(ただし膠芽腫は含みません)において過剰発現します。第4に、ヒト造血前駆細胞の発癌性融合タンパク質E2a-Pbx1による形質転換にはBmi1を要します。実際に、野生型とbmi1欠乏の遺伝的背景において転移性前立腺癌のマウスモデルで異なった形で発現する遺伝子のリストに基づいて、複数の癌タイプの治療に対する反応と生存を予測できる遺伝子発現シグネチャーが最近になって特定されています。
特異性
Bmi-1(トリプレット)を認識します。
免疫原
マウスBmi-1の1-202残基に相当するリコンビナントBmi-1タンパク質による免疫付与。
アプリケーション
抗Bmi-1抗体、クローンF6は、Bmi-1(別名:ポリコーム群RINGフィンガータンパク質4、RINGフィンガータンパク質51)を検出するためのマウスモノクローナル抗体であり、ICC、IP、WBで検証されています。
研究のカテゴリ
エピジェネティックスおよび核機能
研究のサブカテゴリ
クロマチン生物学
品質
U2OS細胞由来RIPAライセートのイムノブロッティングで常に評価されています。
ターゲットの説明
40-44 kDa
物理的形状
0.1Mトリス-グリシン、0.15M塩化ナトリウム、0.05%アジ化ナトリウム、pH 7.4中のプロテインA精製免疫グロブリンの免疫アフィニティー精製免疫グロブリン。
フォーマット:精製
精製プロテインG
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
U2OS全細胞ライセート、K-562核抽出物、0~4時間胚または12~24時間胚
その他情報
ロットに固有のデータシートを参照してください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
文書ライブラリにアクセスする
Inflammation increases cells expressing ZSCAN4 and progenitor cell markers in the adult pancreas.
Ko, SB; Azuma, S; Yokoyama, Y; Yamamoto, A; Kyokane, K; Niida, S; Ishiguro, H; Ko, MS
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology null
Vein tissue expression of matrix metalloproteinase as biomarker for hemodialysis arteriovenous fistula maturation.
Lee ES, Shen Q, Pitts RL, Guo M, Wu MH, Yuan SY
Vascular and Endovascular Surgery null
Polycomb-group complex 1 acts as an E3 ubiquitin ligase for Geminin to sustain hematopoietic stem cell activity.
Motoaki Ohtsubo,
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Bmi-1 is a novel molecular marker of nasopharyngeal carcinoma progression and immortalizes primary human nasopharyngeal epithelial cells
Song, Li-Bing, et al
Cancer Research, 66, 6225-6232 (2006)
John K Mich et al.
eLife, 3, e02669-e02669 (2014-05-21)
Neurosphere formation is commonly used as a surrogate for neural stem cell (NSC) function but the relationship between neurosphere-initiating cells (NICs) and NSCs remains unclear. We prospectively identified, and isolated by flow cytometry, adult mouse lateral ventricle subventricular zone (SVZ)