抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
JLT-12, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~38 kDa
化学種の反応性
rat, human, mouse, bovine, rabbit, goat
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using rat skeletal muscle extract
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human skeletal muscle sections
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TNNT1(7138)
詳細
免疫原
アプリケーション
- Anti-Troponin T antibody, Mouse monoclonal has been used in:
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4200717-BULK:
SAB4200717-VAR:
SAB4200717-100UL:
試験成績書(COA)