抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
GS-2C4, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~85 kDa
交差性
rabbit, canine, human, mouse, monkey
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 1-2.5 μg/mL using MDCK cell line extract
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human pancreas sections
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GSN(2934)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4200750-VAR:
SAB4200750-BULK:
SAB4200750-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)