SAB4200812
Anti-HSP90 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
(LAP-2), HSP86, Heat shock 86 kDa, Heat shock protein HSP 90-alpha, LPS-associated protein 2, Lipopolysaccharide-associated protein 2, Renal carcinoma antigen NY-REN-38
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
~90 kDa
化学種の反応性
human, mouse, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 1:125-1:250 using different cells extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HSP90AA1(3320)
mouse ... HSP90AA1(15519)
rat ... HSP90AA1(299331)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4200812-25UL:
SAB4200812-VAR:
SAB4200812-100UL:
SAB4200812-BULK:
試験成績書(COA)