詳細
Research area: Microbiome
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
E. coli, Shigella flexneri
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using E. coli lysate.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
Escherichia coli K12 ... ompT(945185)
Shigella flexneri ... ompT(1238162)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
IXO12129:
SAB4200823-25UL:
SAB4200823-VAR:
SAB4200823-100UL:
SAB4200823-BULK:
試験成績書(COA)