SAB4300468
Anti-PTK2B (Ab-402) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-CADTK antibody produced in rabbit, Anti-CAKB antibody produced in rabbit, Anti-FADK2 antibody produced in rabbit, Anti-FAK2 antibody produced in rabbit, Anti-PTK2B protein tyrosine kinase 2 beta antibody produced in rabbit
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
~116 kDa
化学種の反応性
rat, mouse, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(D-I-Y-A-E)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTK2B(2185)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300468-100UG:
試験成績書(COA)