安全性情報
SAB4301398
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-CRMP-2 (pSer522) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
CRMP2, DPYL2, DRP2, ULIP-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
WB
化学種の反応性:
human
テクニック:
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
citations:
1
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
62 kDa
化学種の反応性
human
濃度
1.0 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
アイソタイプ
IgG
アクセッション番号
NP_001377.1.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer522)
遺伝子情報
human ... DPYSL2(1808)
特異性
The antibody detects endogenous levels of DPYSL2 only when phosphorylated at serine 522.
免疫原
Peptide sequence around phosphorylation site of Serine 522(K-T-S(p)-P-A) derived from Human CRMP-2.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301398-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)