由来生物
goat
品質水準
結合体
biotin conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rabbit
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
IgG (immunoglobulin G) is found in blood and extracellular fluids and is enriched in mother′s milk. IgG (immunoglobulin G) consists of four subclasses: IgG1, IgG2, IgG3 and IgG4. The IgG structure possesses four polypeptide chains containing two identical γ heavy (H) chains and two identical κ or λ light (L) chains of 50kDa and 25kDa respectively. The chains are interlinked with a disulfide bond. Both the L and the H chains consist of a variable domain at the N-terminal. The C-terminal bears′ constant domains: three in H chain with a hinge region and one in the L chain. The variable region of IgG antibody is specific to antigens and is highly conserved.Antibody−biotin conjugates are affinity purified antibodies labeled with biotin for detection using anti-biotin antibody or streptavidin conjugates.
特異性
Binds all rabbit IgGs
免疫原
rabbit IgG (H+L)
生物化学的/生理学的作用
IgG (immunoglobulin G) antibody provides protection from infections caused by bacteria, fungi and viruses. Maternal IgG is transferred to fetus through the placenta, that is vital for immune defense of the neonate against infections. IgG antibody has its function similar to IgM antibody in complement system activation. IgG participates in hypersensitivity type II and type III. It helps in opsonization, complement fixation and antibody dependent cell mediated cytotoxicity.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、2 mg/mL BSA含有)
調製ノート
Protect from light.
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:btinfo@biotium.com
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4600006-50UL:
SAB4600006-250UL:
試験成績書(COA)
Frontiers in molecular neuroscience, 16, 1268311-1268311 (2023-11-09)
The kindling model has been used extensively by researchers to study the neurobiology of temporal lobe epilepsy (TLE) due to its capacity to induce intensification of seizures by the progressive recruitment of additional neuronal clusters into epileptogenic networks. We applied
Molecular medicine reports, 20(4), 3395-3405 (2019-08-23)
Cerebral ischemic injury is a major cause of death and long‑term disability worldwide that leads to neurological and behavioral deficits, and for which successful treatments are still lacking. Ras homolog family member A (RhoA) and Rho‑associated coiled‑coil containing protein kinase
The Journal of experimental medicine, 220(2) (2022-12-09)
IL-17A-producing γδ T cells in mice consist primarily of Vγ6+ tissue-resident cells and Vγ4+ circulating cells. How these γδ T cell subsets are regulated during homeostasis and cancer remains poorly understood. Using single-cell RNA sequencing and flow cytommetry, we show
Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology, 50(2), 256-266 (2019-11-26)
Despite the overwhelming evidence showing the influence of sex or obesity in the development of respiratory diseases in humans and animals, the mechanisms by which these combined two factors influence allergic asthma are not well understood. We have investigated the
Reassembly of adult human testicular cells: can testis cord-like structures be created in vitro?
Molecular Human Reproduction, 24(2), 55-63 (2017)