由来生物
goat
品質水準
結合体
CF™ 680 conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rabbit
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
蛍光検出
λex 681 nm; λem 698 nm
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
Binds all rabbit IgGs (minimal cross-reaction with human, mouse, rat serum proteins)
免疫原
rabbit IgG (H+L)
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、2 mg/mL BSA含有)
調製ノート
Protect from light.
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:btinfo@biotium.com
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4600200-125UL:
SAB4600200-50UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Journal of cell science, 133(9) (2020-03-19)
Many chromatin remodeling and modifying proteins are involved in the DNA damage response, where they stimulate repair or induce DNA damage signaling. Interestingly, we identified that downregulation of the histone H1 (H1)-interacting protein SET results in increased resistance to a
Nature cell biology, 26(5), 770-783 (2024-04-11)
DNA-protein crosslinks (DPCs) arise from enzymatic intermediates, metabolism or chemicals like chemotherapeutics. DPCs are highly cytotoxic as they impede DNA-based processes such as replication, which is counteracted through proteolysis-mediated DPC removal by spartan (SPRTN) or the proteasome. However, whether DPCs
Cell reports, 37(5), 109944-109944 (2021-11-04)
Heterochromatin formation requires three distinct steps: nucleation, self-propagation (spreading) along the chromosome, and faithful maintenance after each replication cycle. Impeding any of those steps induces heterochromatin defects and improper gene expression. The essential histone chaperone FACT (facilitates chromatin transcription) has
Communications biology, 5(1), 1100-1100 (2022-10-18)
Single molecule localization microscopy (SMLM) with a dichroic image splitter can provide invaluable multi-color information regarding colocalization of individual molecules, but it often suffers from technical limitations. Classical demixing algorithms tend to give suboptimal results in terms of localization precision
Molecular cell, 82(7), 1343-1358 (2022-03-11)
Nucleotide excision repair (NER) counteracts the onset of cancer and aging by removing helix-distorting DNA lesions via a "cut-and-patch"-type reaction. The regulatory mechanisms that drive NER through its successive damage recognition, verification, incision, and gap restoration reaction steps remain elusive.