由来生物
goat
品質水準
結合体
CF™ 647 conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
rabbit
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
蛍光検出
λex 650 nm; λem 665 nm
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
CF647 F(ab′)2 fragment of goat anti-mouse IgG is affinity-purified F(ab′)2 fragment of goat anti-mouse IgG labeled with a red fluorescent dye CF647, one of an outstanding series of CF dyes developed by Biotium. CF dyes are superior to both Alexa Fluor dyes and Cy dyes for antibody labeling by having combined advantages in brightness, photostability, and specificity.
IgG (immunoglobulin G) antibody is abundantly present in mother′s milk and is secreted by B cells. IgG contributes to 10−20% of plasma protein and is regarded as one of the most predominant serum protein. It consists of four subclasses : IgG1, IgG2, IgG3 and IgG4. The IgG structure possesses four polypeptide chains containing two identical γ heavy (H) chains and two identical κ or λ light (L) chains of 50kDa and 25kDa respectively. Limited digestion using papain cleaves the antibody into three fragments, two of which are identical and contain the antigen-binding activity. They are known as fragment antigen binding (Fab) fragments. These fragments contain the light chains paired with the VH and CH1 domains of the heavy chains. The variable region of IgG antibody is specific to antigens and is highly conserved.
特異性
Binds with whole molecule rabbit IgG and the light chains of other rabbit immunoglobulins.
免疫原
rabbit IgG (H+L)
生物化学的/生理学的作用
IgG (immunoglobulin G) antibody provides protection against bacterial, fungal and viral infections. Maternal IgG is transferred to fetus through the placenta that is vital for the immune defense of the neonate against infections. IgG antibody has its function similar to IgM antibody in complement system activation. IgG is involved in hypersensitivity type II and type III. It helps in opsonization, complement fixation and cell-mediated cytotoxicity.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、0.2% BSA含有)
調製ノート
遮光してください。抗体溶液は使用前に穏やかに混ぜてください。
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:[email protected]
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4600352-125UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Veronica Bordoni et al.
iScience, 25(2), 103854-103854 (2022-02-08)
To assess the cross-talk between immune cells and respiratory tract during SARS-CoV-2 infection, we analyzed the relationships between the inflammatory response induced by SARS-CoV-2 replication and immune cells phenotype in a reconstituted organotypic human airway epithelium (HAE). The results indicated
B cells promote insulin resistance through modulation of T cells and production of pathogenic IgG antibodies
Winer DA, et al.
Nature Medicine, 17(5), 610-610 (2011)
Temporal tracking of microglial and monocyte single-cell transcriptomics in lethal flavivirus infection.
Spiteri, et al.
Acta Neuropathologica Communications, 11, 60-60 (2023)
Anna Churilova et al.
International journal of molecular sciences, 23(14) (2022-07-28)
Autophagy is a regulated mechanism of degradation of misfolded proteins and organelles in the cell. Neurons are highly differentiated cells with extended projections, and therefore, their functioning largely depends on the mechanisms of autophagy. For the first time in an
IgG subclasses and allotypes: from structure to effector functions
Vidarsson G, et al.
Frontiers in Immunology, 5(4), 520-520 (2014)