安全性情報
SAB4700205
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD58-FITC antibody produced in mouse
clone MEM-63, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-LFA-3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.44
結合体:
FITC conjugate
application:
FACS
クローン:
MEM-63, monoclonal
化学種の反応性:
pig, human
citations:
テクニック:
flow cytometry: suitable
由来生物
mouse
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MEM-63, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
pig, human
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD58(965)
関連するカテゴリー
詳細
The antibody MEM-63 reacts with CD58 (LFA-3), a 40-70 kDa glycoprotein distributed over many tissues, leukocytes, erythrocytes, endothelial cells, epithelial cells and fibroblasts.
免疫原
NALM-6 human pre-B cell line
アプリケーション
試薬は、100 μL全血または1e6細胞懸濁液につき20 μLの試薬を用いたヒト血液細胞のフローサイトメトリー解析用にデザインされています。バイアル(2 mL)の内容量は100回分です。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(15 mM アジ化ナトリウム、安定化剤として0.2%ハイグレード プロテアーゼフリーBSA含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4700205-100TST:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)