結合体
phycoerythrin (R-PE) conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
LT21, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
pig, human, bovine
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CR2(1380)
詳細
The antibody LT21 reacts with CD21 (CR2), a 145 kDa transmembrane glycoprotein (complement C3d receptor - C3dR) expressed on B lymphocytes, follicular dendritic cells, some epithelial cells and a subsets of T lymphocytes. It is not expressed on immature B cells.
免疫原
IM9 human B-lymphoblastoid cell line
アプリケーション
試薬は、100 μL全血または1e6細胞懸濁液につき20 μLの試薬を用いたヒト血液細胞のフローサイトメトリー解析用にデザインされています。バイアル(2 mL)の内容量は100回分です。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(15 mM アジ化ナトリウム、安定化剤として0.2%ハイグレード プロテアーゼフリーBSA含有)
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4700247-100TST:
試験成績書(COA)