Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
HPA051870
Sigma-Aldrich
抗TMEM119 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗膜貫通タンパク質119
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
強化検証
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原配列
GDGARMVEGRGAEEEEKGSQEGDQEVQGHGVPVETPEAQEEPCSGVLEGAVVAGEGQGELEGSLLLAQEAQGPVGPPESPCACSSVHPS
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
膜貫通タンパク質119(TMEM119)は、ヒト染色体12q23.3にマッピングされている遺伝子にコードされています。このコードしたタンパク質は膜貫通タンパク質ファミリーに属しています。TMEM119にはO-グリコシル化N-末端領域があります。
免疫原
膜貫通タンパク質119組換えタンパク質エピトープ・シグネチャータグ(PrEST)
アプリケーション
免疫組織化学的検査に、ウサギで産生された抗TMEM119抗体が使用されています。
生物化学的/生理学的作用
膜貫通タンパク質119(TMEM119)は骨誘導性因子として働き、骨肉腫細胞の増殖、移動および浸潤を促進します(28)。これは副甲状腺ホルモン(PTH)の下流で作用する重要な分子であり、骨芽細胞のデカペンタプレジック3(Smad3)シグナル伝達経路に対して母親に似ています。TMEM119は、ヒトの脳内における常在性ミクログリア(小膠細胞)を血液由来マクロファージから区別し得るミクログリアマーカーであると考えられています。遺伝子の突然変異は、骨肉腫の発症に関連しています。
特徴および利点
Prestige抗体®は、高度に特徴付けられ、広く検証された抗体です。各標的について得られている特性データのすべてをページ上部の製品名のすぐ下にあるリンクからアクセスできるHuman Protein Atlasポータルを介してご利用いただけることも、この抗体の利点です。Prestige抗体®の特有性と他のタンパク質との交差反応性の低さは、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。すべてのPrestige抗体についてPrestige抗原コントロールをご用意しております。リンケージセクションでご確認ください。
Prestige抗体はすべて、次の方法で試験されます。
  • 44の正常ヒト組織ならびに最も一般的な20タイプの癌組織から成るIHC組織アレイによる検査。
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントで構成されるタンパク質アレイによる検査。
関連事項
対応する抗原APREST85802。
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2、40%グリセロール、0.02% アジ化ナトリウム含有)
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
HPA051870-25UL:
HPA051870-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhen-Huan Jiang et al.
Experimental & molecular medicine, 49(5), e329-e329 (2017-05-13)
Osteosarcoma is suggested to be caused by genetic and molecular alterations that disrupt osteoblast differentiation. Recent studies have reported that transmembrane protein 119 (TMEM119) contributes to osteoblast differentiation and bone development. However, the level of TMEM119 expression and its roles
Tobias Zrzavy et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 28(6), 791-805 (2017-12-10)
Inflammatory mechanisms, involving granulocytes, T-cells, B-cells, macrophages and activated microglia, have been suggested to play a pathogenic role in experimental models of stroke and may be targets for therapeutic intervention. However, knowledge on the inflammatory response in human stroke lesions
Parathyroid hormone-responsive Smad3-related factor, Tmem119, promotes osteoblast differentiation and interacts with the bone morphogenetic protein-Runx2 pathway.
Hisa I, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 286(11), 9787-9796 (2011)
Tobias Zrzavy et al.
Brain : a journal of neurology, 140(7), 1900-1913 (2017-05-26)
Microglia and macrophages accumulate at the sites of active demyelination and neurodegeneration in the multiple sclerosis brain and are thought to play a central role in the disease process. We used recently described markers to characterize the origin and functional
Alexander J Ehrenberg et al.
Journal of neuroscience methods, 339, 108708-108708 (2020-04-04)
Neurodegenerative diseases feature stereotypical deposits of protein aggregates that selectively accumulate in vulnerable cells. The ability to simultaneously localize multiple targets in situ is critical to facilitate discovery and validation of pathogenic molecular pathways. Immunostaining methods enable in situ detection