抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1H9, monoclonal
化学種の反応性
rat, human, monkey, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATXN3(4287)
詳細
脊髄小脳失調(SCA)は、複数の病型を有する遺伝性疾患であり、それぞれが独自の疾患と考えられます。
脊髄小脳失調(SCA)は、緩徐に進行する歩行失調を特徴とする遺伝性疾患群の1つであり、しばしば手、発話、眼運動の協調不良を伴います。小脳の萎縮がしばしばみられます。 最初の運動失調遺伝子は、1993年に“脊髄小脳失調1型(SCA1)と呼ばれる優性遺伝型で同定されました。その後、さらに優性遺伝子が発見されたことからSCA2、SCA3などと呼ばれました。通常、「SCA」の「型」の数字は、遺伝子が発見された順序を指しています。現時点で、少なくとも29種類の遺伝子変異が確認されています。
脊髄小脳失調(SCA)は、緩徐に進行する歩行失調を特徴とする遺伝性疾患群の1つであり、しばしば手、発話、眼運動の協調不良を伴います。小脳の萎縮がしばしばみられます。 最初の運動失調遺伝子は、1993年に“脊髄小脳失調1型(SCA1)と呼ばれる優性遺伝型で同定されました。その後、さらに優性遺伝子が発見されたことからSCA2、SCA3などと呼ばれました。通常、「SCA」の「型」の数字は、遺伝子が発見された順序を指しています。現時点で、少なくとも29種類の遺伝子変異が確認されています。
特異性
アタキシン-3。エピトープはE214~L233に正確にマッピングされました。MAB5360は、野生型アタキシン-3、および脊髄小脳失調3型/Machado-Joseph病(SCA3/MJD)患者に認められるポリグルタミン伸長変異型を検討することが可能です。ヒト組織のウェスタンブロッティングにおいて、MAB5360はアタキシン-3のいくつかのアイソフォーム(おそらく選択的スプライシングによって生成されたものと考えられる、Trottier et al. 1998)を除去しました。本抗体は、SCA-3/MJD脳切片のIHCによりポリグルタミン凝集体(または核封入体)を検出しました(Paulson et al. 1997)。
免疫原
融合タンパク質としてのアミノ酸F112~L249由来のヒトアタキシン-3フラグメント
アプリケーション
この抗脊髄小脳失調3型抗体、クローン1H9を用いた脊髄小脳失調3型の検出は、ELISA、IC、IH、IP、WBでの使用が検証されています。
免疫組織染色:
IHにおいてこの抗体を1:500~1:5000希釈で使用しました。
免疫沈降:
IPにおいてこの抗体を1:500~1:5000希釈で使用しました。
ELISA:
ELISAにおいてこの抗体を1:500~1:5000希釈で使用しました。
免疫細胞染色:
ICにおいてこの抗体を1:500~1:5000希釈で使用しました。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
IHにおいてこの抗体を1:500~1:5000希釈で使用しました。
免疫沈降:
IPにおいてこの抗体を1:500~1:5000希釈で使用しました。
ELISA:
ELISAにおいてこの抗体を1:500~1:5000希釈で使用しました。
免疫細胞染色:
ICにおいてこの抗体を1:500~1:5000希釈で使用しました。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
品質
NIH/3T3ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用、10 µgのNIH/3T3ライセート中の切断された脊髄小脳失調3型を検出できます。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用、10 µgのNIH/3T3ライセート中の切断された脊髄小脳失調3型を検出できます。
ターゲットの説明
44 kDa
アナリシスノート
コントロール
ヒトSCA-3/MJD脳切片、NIH/3T3ライセート
ヒトSCA-3/MJD脳切片、NIH/3T3ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
MAB5360:
試験成績書(COA)
Human molecular genetics, 17(14), 2071-2083 (2008-04-04)
Machado-Joseph disease (MJD) is a fatal, dominant neurodegenerative disorder. MJD results from polyglutamine repeat expansion in the MJD-1 gene, conferring a toxic gain of function to the ataxin-3 protein. In this study, we aimed at overexpressing ataxin-3 in the rat
PloS one, 8(4), e62043-e62043 (2013-04-30)
Spinocerebellar Ataxia Type 3 (SCA3), also known as Machado-Joseph disease, is an autosomal dominantly inherited neurodegenerative disease caused by an expanded polyglutamine stretch in the ataxin-3 protein. A pathological hallmark of the disease is cerebellar and brainstem atrophy, which correlates
PLoS genetics, 11(1), e1004834-e1004834 (2015-01-16)
Spinocerebellar ataxia type 3 (SCA3), also known as Machado-Joseph disease (MJD), is an untreatable autosomal dominant neurodegenerative disease, and the most common such inherited ataxia worldwide. The mutation in SCA3 is the expansion of a polymorphic CAG tri-nucleotide repeat sequence
Allele-selective inhibition of ataxin-3 (ATX3) expression by antisense oligomers and duplex RNAs.
Biological Chemistry null
Neuromolecular medicine, 13(1), 54-65 (2010-10-15)
Spinocerebellar ataxia 3 (SCA3) is a genetic disorder resulting from the expansion of the CAG repeats in the ATXN3 gene. The pathogenesis of SCA3 is based on the toxic function of the mutant ataxin-3 protein, but the exact mechanism of