抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3B5H10, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using extract of HEK-293T cells transfected with an N-terminal 171 amino acid fragment of human Huntingtin with a 68 glutamine stretch
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HTT(3064)
詳細
免疫原
アプリケーション
Western Blotting (1 paper)
物理的形状
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
P1874-BULK:
P1874-100UL:
P1874-25UL:
P1874-VAR:
P1874-200UL:
試験成績書(COA)