Merck
すべての画像(11)
主要文書
安全性情報
ZRB1102
Sigma-Aldrich
抗ハンチンチンタンパク質抗体 クローン1M11 ZooMAb® ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1M11, recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 347.60 kDa
observed mol wt ~250 kDa
化学種の反応性
human, rat, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable (peptide)
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HTT(3064)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン1M11は、ハンチンチンタンパク質を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体です。N末端領域内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトハンチンチンタンパク質のN末端側に由来する135アミノ酸に対応する、Hisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、マウス脳組織ライセートでハンチンチンタンパク質を検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト大脳皮質組織切片でハンチンチンタンパク質を検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:50で使用、E18皮質細胞でハンチンチンタンパク質を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗ハンチンチンタンパク質 クローン1M11 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1102)は、ハンチンチンタンパク質を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
ハンチンチン(UniProt:P42858;別名ハンチントン病タンパク質、HDタンパク質)は、ヒトHTT(別名HD、IT15)遺伝子(Gene ID: 3064)によりコードされています。微小管とともに核周辺領域で、また、γ-チューブリンとともに中心体領域で検出されています。脳で発現しており、主に小脳皮質、新皮質、線条体、および海馬の形成時に検出されています。ハンチンチンはニューロン生存に必要であり、シナプス小胞輸送および微小管結合に関与し、また、アポトーシスにも関与している可能性があります。微小管を介する輸送および小胞機能に関与しています。ハンチンチンタンパク質には、核外搬出シグナル(aa 2395-2404)および5つのHEAT(Huntingtin、Elongation Factor 3、PR65/A、TOR)ドメインが含まれています。ハンチンチンタンパク質はポリグルタミン伸長の下流にあるアポパインにより切断され、その結果生じるN末端フラグメントは細胞傷害性でありアポトーシスを引き起こします。ニューロン核内のDNA損傷に反応した、CDK5によるセリン1179および1199のリン酸化は、ポリグルタミン伸長から、そしてDNA損傷が媒介した毒性からニューロンを保護します。HTT遺伝子変異により、不随意運動(舞踏病)、全身性運動障害、精神障害および認知症を特徴とするハンチントン病が発生します。野生型ハンチンチンおよび抗ハンチンチン抗体は、ハンチントン病の哺乳類細胞モデルにおいて、変異型ハンチンチンの凝集および細胞毒性を低減させます。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
ZRB1102-25UL:
ZRB1102-4X25UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Follow this short antibody reconstitution protocol and see how easy it is to reconstitute ZooMAb® recombinant antibodies.
関連コンテンツ
より環境に配慮したZooMAb®リコンビナント抗体で、持続可能な研究オプションからお選びください。これらのBSAフリー、キャリアフリーの抗体は、ごみの少ないパッケージで発送され、性能を損なうことなく最大限の安定性を実現します。
Greener ZooMAb® antibodies offer sustainable options with low-waste packaging and BSA-free formulation.