分子量
antigen ~110 kDa
化学種の反応性
mouse, human, rat
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using a HEK-293T cell lysate expressing a N-terminal fragment of human huntingtin
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HTT(3064)
mouse ... Htt(15194)
rat ... Htt(29424)
詳細
アプリケーション
- in magnetic bead-assisted immunopurification
- in western blotting
- in immunofluorescent staining
- in immunoblotting
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
H7540-VAR:
H7540-200UL:
H7540-BULK:
H7540-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)