安全性情報
SAB4700930
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD328 antibody produced in mouse
clone 6-434
別名:
D-siglec, SIGLEC-7, SIGLEC7, p75/AIRM1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6-434, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1.5 μg/mL
アクセッション番号
NP_057627
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SIGLEC7(27036)
詳細
The mouse monoclonal antibody 6-434 recognizes CD328 (Siglec-7), a 75 kDa transmembrane glycoprotein expressed mainly on NK cells, dendritic cells and monocytes.
免疫原
human dendritic cells
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB4700930-100UG:
試験成績書(COA)