Merck
すべての画像(13)
主要文書
安全性情報
ZRB1030
Sigma-Aldrich
抗Siglec-7/CD328抗体 クローン1B10 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
AIRM-1, CD328, CDw328, D-siglec, QA79膜タンパク質, Siglec-7接着抑制受容体分子, p75, シアル酸結合Ig様レクチン7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1B10, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 51.14 kDa
observed mol wt ~55 kDa
化学種の反応性
mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SIGLEC7(27036)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン1B10はシアル酸結合Ig様レクチン-7(Siglec-7/CD328)を特異的に検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。クローン1B10はC末端細胞質ドメインに由来する20個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトシアル酸結合Ig様レクチン7(Siglec-7/CD328)のC末端細胞質ドメイン由来の20個のアミノ酸に対応するKLH結合線状ペプチド
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、JurkatおよびHL-60細胞ライセート中のSiglec-7/CD328が検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、Raw264.7細胞のSiglec-7/CD328が検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、アフィニティ結合アッセイにおいてSiglec-7ペプチドと結合し、KD値は3.6 x 10^(-9)でした。
フローサイトメトリー:1 μg使用、Jurkat細胞100万個中のSiglec-7/CD328が検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:1,000で使用、ヒト扁桃組織切片のSiglec-7/CD328が検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗Siglec-7/CD328 クローン1B10 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1030)は、Siglec-7/CD328を検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、フローサイトメトリー、免疫細胞染色、免疫組織染色、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
シアル酸結合Ig様レクチン7(UniProt:Q9Y286;Siglec-7接着抑制受容体分子1、AIRM-1、CDw328、D-siglec、QA79膜タンパク質質、p75、CD328としても知られる)は、ヒトのSIGLEC7(AIRM1)遺伝子(Gene ID:27036)によってコードされています。Siglec-7は、主に休止および活性化ナチュラルキラー(NK)細胞に発現する1回膜貫通型のI型膜糖タンパク質です。胎盤、肝臓、肺、脾臓、および末梢血白血球でも高い発現が認められます。Siglec-7は、NK細胞上に発現する抑制性受容体として働きます。 Siglec-7はβ細胞にも発現し、糖尿病患者の膵島でβ細胞機能と生存を回復させ、炎症を軽減することが示されています。Siglec-7の濃度は、1型糖尿病と2型糖尿病で低下しています。Siglec-7 はα-2,3およびα-2,6結合シアル酸に選択的に結合し、ジシアロガングリオシドにも結合します。Siglec-7はシグナルペプチド(aa1-18)を用いて合成され、シグナルペプチドはその後切断されて成熟型となります。成熟型は細胞外ドメイン(aa19-353)、膜貫通ドメイン(aa354-376)、細胞質ドメイン(aa377 -467)を有します。 Siglec-7には、細胞応答の調節に関与する免疫受容体チロシンベース阻害剤モチーフ(ITIM)も1コピー含まれています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参照:Shao, JY., et al. (2016).Scand.J. Immunol. 84(3); 182-190; Dharmadhikari, G., et al. (2017).Sci. Rep.7; 45319)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ZRB1030-25UL:
ZRB1030-4X25UL:
試験成績書(COA)