安全性情報
SAB4700962
Sigma-Aldrich
Anti-Acr1 (M. tuberculosis) antibody produced in rabbit
別名:
Hsp16.3, alpha-crystallin-related protein 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
WB
化学種の反応性:
Mycobacterium tuberculosis
テクニック:
western blot: 1 μg/mL
citations:
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
Mycobacterium tuberculosis
濃度
1 mg/mL
テクニック
western blot: 1 μg/mL
アクセッション番号
NC_000962.3
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
Mycobacterium tuberculosis ... hspX(887579)
詳細
The rabbit polyclonal antibody to Acr1 reacts with Mycobacterium tuberculosis protein Acr1 (Rv2031c, Hsp16.3).
免疫原
Recombinant Acr1 protein (produced in E. coli)
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB4700962-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)