安全性情報
SAB5201912
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-N-terminal Arginylation-R-Phycoerythrin antibody produced in mouse
clone 4A9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.45
結合体:
phycoerythrin (R-PE) conjugate
application:
FACS
WB
クローン:
4A9, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
flow cytometry: 1:50
western blot: 1:1000
由来生物
mouse
結合体
phycoerythrin (R-PE) conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4A9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
濃度
1.0 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1:50
western blot: 1:1000
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
arginylation (N terminal Arg)
関連するカテゴリー
免疫原
Synthetic N-terminal arginylated peptide conjugated to KLH
物理的形状
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
SAB5201912-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)